Få mere at vide
grafen, enkelt lag, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15565886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15565886 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15565886 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453150010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1034343-98-0 | Cx | 16,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphene
Navn note Enkelt lag
CAS 1034343-98-0
Smeltepunkt 3650,0 °C
Farve Sort
Molekylær formel Cx
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 1 g
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
InChI nøgle VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C
IUPAC navn metan
Molekylvægt (g/mol) 16.04
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Formel vægt 12.01
Fysisk form Fast stof