Få mere at vide
Grafen, nanoblodplader 2-10 nm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15575886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15575886 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15575886 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453160500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1034343-98-0 | Cx | 16,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphene
CAS 1034343-98-0
Smeltepunkt 3650,0 °C
Molekylær formel Cx
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 50 g
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C
IUPAC navn metan
Molekylvægt (g/mol) 16.04
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Formel vægt 12.01