missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Granzyme M Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA5100744
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Antibody detects endogenous levels of total GZMM.
Cleaves peptide substrates after methionine, leucine, and norleucine. Physiological substrates include EZR, alpha- tubulins and the apoptosis inhibitor BIRC5/Survivin. Promotes caspase activation and subsequent apoptosis of target cells.
Spécification
| Granzyme M | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GZMM | |
| granzyme M; granzyme M (lymphocyte met-ase 1); GZMM; Hu-Met-1; Lmet1; lymphoctye Met-ase 1; lymphocyte met-ase 1; MET1; Met-1 serine protease; Met-ase; MMET-1; natural killer cell granular protease; RNK-Met-1 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 16904, 3004 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P51124 | |
| GZMM | |
| A synthesized peptide derived from human GZMM(Accession P51124), corresponding to amino acid residues G157-S207. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu