missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 39.06 to 2500 pg/mL (example only, lot dependent) |
| Assay følsomhed | 39.06 pg/mL (example only; lot dependent) |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Sandwich ELISA |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | Sandwich ELISA |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse Granulin. |
| Målarter | Mouse |
| Til brug med (applikation) | ELISA, Sandwich ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 2896 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?