Få mere at vide
asecos™ Granulat Universal Ultra Finkorn
Artikelnummer. 17866566 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
10 kg
30 kg
Artikelnummer. 17866566
Brand: asecos™ 14394
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Granulat Universal Ultra Fine Grain er ideel til afbinding af olier, alkalier, lipider, brændstoffer, lakker osv.
  • 0,3-0,7 mm kornstørrelse
  • 10 kg pose binder op til 11 l fyringsolie
  • Trænger igennem de fineste fordybninger og revner
  • Ideelt egnet til applikationer, hvor der kræves lidt spild og meget høj sugeevne
  • Fås i en eller tre 10 kg poser.
Tekniske data
Materiale Løse partikler
Type Absorberende granulat
Vægt (engelsk) 22.05 lb.
Vægt (metrisk) 10 kg