Få mere at vide
asecos™ Granulat Universal Finkorn
Artikelnummer. 17886526 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
20 kg
60 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
17886526 20 kg
17826376 60 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17886526 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 9906
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Granulat Universal Fine Grain er ideel til afbinding af olier, alkalier, lipider, brændstoffer, lakker osv.
  • 0,5-1 mm kornstørrelse
  • 20 kg pose binder op til 18 L fyringsolie
  • Trænger igennem små fordybninger og revner
  • Bedst egnet til stor kontakt med overfladen og hurtig absorption (f.eks. trafikflader)
  • Optimal skridsikkerhed, selv når den er fuldstændig mættet
  • Fås i en eller tre 20 kg poser.
Tekniske data
Materiale Løse partikler
Type Absorberende granulat
Vægt (engelsk) 44.09 lb.
Vægt (metrisk) 20 kg