Få mere at vide
asecos™ Granulat Universal Finkorn
Artikelnummer. 17826376 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
20 kg
60 kg
Artikelnummer. 17826376
Brand: asecos™ 18453
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Granulat Universal Fine Grain er ideel til afbinding af olier, alkalier, lipider, brændstoffer, lakker osv.
  • 0,5-1 mm kornstørrelse
  • 20 kg pose binder op til 18 L fyringsolie
  • Trænger igennem små fordybninger og revner
  • Bedst egnet til stor kontakt med overfladen og hurtig absorption (f.eks. trafikflader)
  • Optimal skridsikkerhed, selv når den er fuldstændig mættet
  • Fås i en eller tre 20 kg poser.
Tekniske data
Materiale Løse partikler
Type Absorberende granulat
Vægt (engelsk) 132.28 lb.
Vægt (metrisk) 60 kg