Få mere at vide
asecos™ Granulat Universal Grovkorn
Artikelnummer. p-200003741 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
20 kg
60 kg
Artikelnummer. 17846476
Brand: asecos™ 9956
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Granulat Universal Coarse Grain er ideel til afbinding af olier, alkalier, lipider, brændstoffer, lakker osv.
  • 1-3 mm kornstørrelse
  • 20 kg pose binder op til 16 L fyringsolie
  • Velegnet til faste overflader
  • Optimal skridsikkerhed, selv når den er fuldstændig mættet
  • Til indendørs og udendørs
  • Fås i en eller tre 20 kg poser.
Tekniske data
Materiale Løse partikler
Type Absorberende granulat
Vægt (engelsk) 44.09 lb.
Vægt (metrisk) 20 kg