Få mere at vide
asecos™ Granulat Universal Grovkorn
Artikelnummer. 17896436 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
20 kg
60 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
17896436 60 kg
17846476 20 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17896436 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 18468
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Granulat Universal Coarse Grain er ideel til afbinding af olier, alkalier, lipider, brændstoffer, lakker osv.
  • 1-3 mm kornstørrelse
  • 20 kg pose binder op til 16 L fyringsolie
  • Velegnet til faste overflader
  • Optimal skridsikkerhed, selv når den er fuldstændig mættet
  • Til indendørs og udendørs
  • Fås i en eller tre 20 kg poser.
Specifications
Materiale Løse partikler
Type Absorberende granulat
Vægt (engelsk) 132.28 lb.
Vægt (metrisk) 60 kg