Få mere at vide
asecos™ Granulat Universal Grovkorn
Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
20 kg
60 kg
Beskrivelse
- 1-3 mm kornstørrelse
- 20 kg pose binder op til 16 L fyringsolie
- Velegnet til faste overflader
- Optimal skridsikkerhed, selv når den er fuldstændig mættet
- Til indendørs og udendørs
- Fås i en eller tre 20 kg poser.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Løse partikler |
| Type | Absorberende granulat |
| Vægt (engelsk) | 44.09 lb. |
| Vægt (metrisk) | 20 kg |