Få mere at vide
Grant Instruments™ Grant Plastic Bath Tank
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
Dimensioner (L x B x H):
390 x 200 x 380 mm
415 x 350 x 380 mm
600 x 350 x 380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Withstands temperatures up to 99°C.
- Can be combined for use with any Grant digital thermostat or heated circulating bath
- Plastic construction
- 85/140mm min/max liquid depth
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Temperaturområde | 99°C to 99°C |
| Dimensioner (L x B x H) | 415 x 350 x 380 mm |