Få mere at vide
Grant Instruments™ Grant Advanced Digital Optima Heating Circulator
Spænding:
120/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Passer til de fleste applikationer til præcis temperaturkontrol. Grant Instruments™ Advanced Digital Optima Heating Circulator er en alsidig Optima-varmecirkulator i mellemklassen med omfattende specifikationer.
- Serie af digitalt styrede opvarmede cirkulationsbade giver enestående ydeevne til rutinemæssige og sofistikerede applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol op til et maksimum på 150 ºC
- Kombinerer den kraftfulde og alsidige Grant Optima™ TX150 digital varmecirkulationspumpe med valg af tre økonomiske plastik (P) tanke eller fem rustfri stål (ST )tanke med forskellig kapacitet.
- Inkorporerer intelligent kontrol Optimization™ (ICO) til adaptiv intelligent PID temperaturkontrol
- Inkluderer en kraftig integreret pumpe, der gør TX150-systemer velegnede til både nedsænkning af prøver og cirkulation af temperaturstyret væske til eksterne enheder
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 18 l/min. |
| Temperaturområde | Omgivende +5° til 150 °C |
| Ekstern Cirkulation | Ja |
| Maks. Tryk | 310 mbar |
| Spænding | 120/230 V |