Få mere at vide
Grant Instruments™ Universal platform med justerbare stænger
Artikelnummer. 10458633
Til brug med (udstyr):
ES-20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10458633
Brand: Grant Instruments™ PUP12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Juster stængerne, så de passer til en række forskellige fartøjer på én gang. Grant Instruments™ Universal platform og justerbare stænger kræver ikke noget værktøj til at justere stænger.
  • Til brug med Grant Orbital Shakers og Shaker Incubators
  • Mål: 270 x 195 mm
  • Inkluderer ekstra holdestænger, som også kan bestilles separat (HB 200)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal platform
Dimensioner (L x B) 285 x 220 mm
Til brug med (applikation) Til forskellige typer containere
Til brug med (udstyr) ES-20