Få mere at vide
Grant Instruments™ Reserveblok til PHMT Thermoshaker
Artikelnummer. p-8013364
Kapacitet (metrisk):
0,02 ml
0,05 ml
0,2 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15241226
Brand: Grant Instruments™ PSC32
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder op til 32 mikrorør eller en 96-brønds mikroplade til PHMT Series Thermoshaker
Ekstra-/reserveblok til PHMT Series Thermoshaker til mikrorør og mikroplader
  • PSC18: Indeholder 20 x 0,5 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorør
  • PSC24: Indeholder 24 x 2,0 ml mikrorør
  • PSC24N: Indeholder 24 x 1,5 ml mikrorør
  • PSC32: Indeholder 20 x 0,2 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorør
  • PSC96: Indeholder en 96-brønds PCR mikroplade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,2 ml
Til brug med (udstyr) 20 x 0,2 ml mikrorør
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 100 °C
Type Blok
Temperaturstabilitet ±0,1 °C