Få mere at vide
Grant Instruments™ Reserveblok til PHMT Thermoshaker
Artikelnummer. 15123706
Kapacitet (metrisk):
0.02 mL
0.05 mL
0.2 mL
1.5 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15123706
Brand: Grant Instruments™ PSC24N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder op til 32 mikrorør eller en 96-brønds mikroplade til PHMT Series Thermoshaker
Ekstra-/reserveblok til PHMT Series Thermoshaker til mikrorør og mikroplader
  • PSC18: Indeholder 20 x 0,5 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorør
  • PSC24: Indeholder 24 x 2,0 ml mikrorør
  • PSC24N: Indeholder 24 x 1,5 ml mikrorør
  • PSC32: Indeholder 20 x 0,2 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorør
  • PSC96: Indeholder en 96-brønds PCR mikroplade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Til brug med (udstyr) 24 x 1,5 ml mikrorør
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 100 °C
Type Blok
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt