Learn More
Grant Instruments™ Reserveblok til PHMT Thermoshaker
Product Code. 12955511
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
0.02 mL
0.05 mL
0.2 mL
1.5 mL
2 mL
Unit Size:
Hver
Product Code. 12955511
Brand: Grant Instruments™ PSC18
Only null left
Add to basket
Add to basket
Holder op til 32 mikrorør eller en 96-brønds mikroplade til PHMT Series Thermoshaker
Ekstra-/reserveblok til PHMT Series Thermoshaker til mikrorør og mikroplader
  • PSC18: Indeholder 20 x 0,5 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorør
  • PSC24: Indeholder 24 x 2,0 ml mikrorør
  • PSC24N: Indeholder 24 x 1,5 ml mikrorør
  • PSC32: Indeholder 20 x 0,2 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorør
  • PSC96: Indeholder en 96-brønds PCR mikroplade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 0.05 mL
Til brug med (udstyr) 20 x 0,5 ml mikrorør plus 12 x 1,5 ml mikrorør
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 100 °C
Type Blok
Temperaturstabilitet ±0,1 °C