Få mere at vide
Grant Instruments™ Inkubator shaker
Hastighedsområde:
5 til 520 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Digital styring af tid, temperatur og rystehastighed for nøjagtighed og gentagelighed
- Variabel hastighed: 50 til 250 rpm
- Temperaturindstillingsområde: +25 C °til 80 °C
- Belastning op til 8 kg
- Udskiftelige platforme til rystning/inkubering af forskellige kar
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 20 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 8 kg |
| Hastighedsområde | 5 til 520 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 450 W |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 25 °C til 80 °C |
| Watt | 450 W |
| Produkttype | Shaker inkubator |
| Dybde (metrisk) | 525 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 450 mm |
| Vis mere |