Få mere at vide
Grant Instruments™ Grant Bio™ Udskiftningsrotorer Artikelnummer.: 15201236
Grant Instruments™ Grant Bio™ Udskiftningsrotorer
Artikelnummer. 15201236
12 x 1,5 ml mikrorør, Hver
Til brug med (udstyr):
12 x 0,5 ml og 12 x 0,2 ml mikrorør
12 x 1,5 ml mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15201236
Brand: Grant Instruments™ R15
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder mikrorør. Til brug med PVC Series Benchtop Centrifuger
Til brug med PVC Series Benchtop Centrifuger
  • Indeholder mikrorør
  • R-05-02: Erstatningsrotor til 12 x 0,5 ml og 12 x 0,2 ml mikrorør
  • R-15: Erstatningsrotor til 12 x 1,5 ml mikrorør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Til brug med (udstyr) 12 x 1,5 ml mikrorør
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments™ Grant Bio™ Udskiftningsrotorer >