Få mere at vide
Grant Instruments™ Rear Connecting Fittings for RC Series High Precision Recirculating Chillers
Til brug med (udstyr):
12mm I.D. Hose for Recirc. chiller
17mm I.D. Hose for Recirc. chiller
19mm I.D. Hose for Recirc. chiller
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fits 9, 12, or 17mm I.D. hoses
- For use with RC Series High Precision Recirculating Chillers
- Supplied in pairs.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 12mm I.D. Hose for Recirc. chiller |
| Type | Rear Connecting Fitting |