Få mere at vide
Grant Instruments™ Grant Bio™ Skridsikker gummimåtte flad platform
Artikelnummer. 15143603
Til brug med (udstyr):
ES-80
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15143603
Brand: Grant Instruments™ PP400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med ES 80 Orbital Shaking Platform
  • Til brug med ES-80 Shaker Incubator
  • Sorte gummipuder giver skridsikker overflade til fartøjer på platformen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flad platform
Dimensioner (L x B) 400 x 360 mm
Til brug med (udstyr) ES-80