Få mere at vide
Grant Instruments™ Grant Bio™ Densitometer
Artikelnummer. p-8328237
Rækkevidde:
0,3 til 15,0 McFarland
0.00 til 15.00 McFarland
Display Type:
LCD
LED
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11441078
Brand: Grant Instruments™ DEN1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Måler turbiditet af cellesuspensioner i en række biovidenskabelige applikationer. Grant Instruments™ Densitometer er designet og fabrikskalibreret til at måle turbiditet i området 0,5 til 4,0 McFarland-enheder (DEN-1) 0,0 til> 7,5 McFarland-enheder (DEN-1B) med en lille standardafvigelse.
  • Måleområde: 0,30 til 15,0 McFarland-enheder (DEN-1), 0,0 til 6,0 McFarland-enheder (DEN-1B)
  • Måletid: 1 sekund
  • Præcision:± 3 %
  • Aflæsninger, bekvemt vist i McFarland-enheder, er tydeligt synlige på det lyse LED-display
  • Fabrikskalibreret - bevarer kalibrering uden strømforsyning
  • Kan brugerkalibreres med kommercielle standarder eller cellesuspensioner fremstillet i laboratoriet
  • Designet til rør med en udvendig diameter på 18 mm
  • 16 mm rør kan også rummes ved at bruge den valgfrie røradapter D-16
  • Ekstremt kompakt design med lille fodaftryk og lav profil, der nemt passer ind i det mindste arbejdsområde
  • DEN-1b - enten batteridrevet af 3 x AAA eller via ekstern strømforsyning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lyskilde LED
Display Type LED
Prøvestørrelse ≥2
Præcision ±3 %
Rækkevidde 0,3 til 15,0 McFarland
Turbiditet 0,3 til 15,0 (McFarland-enheder)
Dimensioner (L x B x H) 115 x 165 x 75 mm
Bredde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Elektriske krav Input AC 120/230V 50/60 Hz Udgang DC 12 V
Spænding 12 V
Temperatur (metrisk) Drift 4 °C til 40 °C
Vægt (metrisk) 0.7 kg
garanti 2 år