Få mere at vide
Grant Instruments™ Aspirator med fældeflaske, 1 L
Artikelnummer. 15241166
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15241166 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15241166 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. FTA1
Støt din forskning inden for sundhedsvidenskab
Brug rabatkode 28030
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Temperaturområde: 4 °C til 40 °C
  • Kompakt, effektiv, nem at bruge
  • Fleksibel for brugeren ved at tilbyde et valg af enten en enkelt spids-operation eller en multi-tip-mulighed med 8 spidser til brug på standard PCR-typeplader.
  • Foretrækker til at bruge en generisk laboratorievakuumslange, da den begrænser muligheden for kontaminering og kan bruges præcis, hvor operatøren befinder sig, dvs. der er ikke behov for en dedikeret position i laboratoriet til at udføre aspiratoren.
  • Det integrerede mikrobiologiske filter er hydrofobt og designet til at fange alle bakterier, vira eller inficerede partikler, som kan have været til stede i de aspirerede opløsninger.
  • Enheden kan stå direkte inde i en arbejdsstation, forsynet med en tynd 12V strømledning
  • 2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Type Aspirator med fældeflaske
garanti 2 år
Bredde (metrisk) 210 mm
Vægt (metrisk) 1.7 kg
Elektriske krav 12 V, 0,3 A, 3,6 w
Spænding 12 V
Strømstyrke 0,3 A