Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Granisetron hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702514
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18702514 10 mg
18752794 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702514 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2903/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-HT3 antagonist
5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107007-99-8
Molekylær formel C18H25ClN4O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Granisetron hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 348.87
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 348.875