Få mere at vide
Granisetron hydrochlorid, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Granisetron Hydrochloride |
| CAS | 107007-99-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Granisetron Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H24 N4 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Granisetron Hydrochloride, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo-, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, monohydrochloride (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., BRL 43694A, Granisetron hydrochloride, Kytril |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-; |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34 |
| Vis mere |