Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Granisetron hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15882524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15882524 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15882524 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462480010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107007-99-8 | C18H25ClN4O | 348,88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Granisetron hydrochloride
CAS 107007-99-8
Smeltepunkt 284,0 °C til 290,0 °C
Farve Klar farveløs
Analyseprocentområde 97,5 % min. (HPLC)
Molekylær formel C18H25ClN4O
Mængde 1 g
InChI nøgle QYZRTBKYBJRGJB-UHFFFAOYNA-N
SMIL [H+].[Cl-].CN1N=C(C(=O)NC2CC3CCCC(C2)N3C)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn hydrogen 1-methyl-N-{9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl}-1H-indazol-3-carboxamidchlorid
Molekylvægt (g/mol) 348.88
Formel vægt 348.87