Få mere at vide
R&D Systems™ Granisetron hydrochloride
Beskrivelse
5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Granisetron hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 348.87 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.875 |