Få mere at vide
Granisetron-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Methyl-d3)-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-Indazole-3-carboxamide |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-/i2D3 |
| Formel vægt | 315.2138 |