Få mere at vide
Gramine, 99%
Artikelnummer. 10520941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10520941 25 g Glass bottle 25g
10366510 10 g Glass bottle 10g
10162530 100 g Glass bottle 100g
10209833 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10520941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120180250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 87-52-5 | C11H14N2 | 174.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-52-5
Molekylær formel C11H14N2
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00005629
InChI nøgle OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gramine, 3-dimethylaminomethyl indole, donaxine, donaxin, gramin, 1h-indole-3-methanamine, n,n-dimethyl, beta-dimethylaminomethylindole, 1-1h-indol-3-yl-n,n-dimethylmethanamine, indol-3-ylmethyldimethylamine, 1h-indol-3-ylmethyl dimethylamine
PubChem CID 6890
ChEBI CHEBI:28948
IUPAC navn 1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
SMIL CN(C)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gramine
Smeltepunkt 131.0°C to 139.0°C
Farve Beige
Flammepunkt 167°C
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Merck Index 15, 4569
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene and chloroform, slightly soluble in cold acetone, practically insoluble in petr ether
Formel vægt 174.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gramine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.