Få mere at vide
MedChemExpress Gramine
Artikelnummer. 16434777
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16434777 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16434777 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0166
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Gramine (Donaxine) is a natural alkaloid isolated from giant reed, acts as an active adiponectin receptor (AdipoR) agonist, with IC50s of 3.2 and 4.2 μM for AdipoR2 and AdipoR1, respectively. Gramine is also a human and mouse β2-Adrenergic receptor (β2-AR) agonist. Gramine (Donaxine) has anti-tumor, anti-viral and anti-inflammatory properties.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 174.24 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 87-52-5
Produkttype Natural Products
Renhed 99.39%
Opløselighed DMSO : ≥ 125 mg/mL (717.40 mM)
Synonym Donaxine
Mål Adiponectin Receptor∣Adrenergic Receptor∣Reverse Transcriptase