Få mere at vide
BD Gram krystalviolet
Artikelnummer. 11788193
Mængde:
3,8 l
4 x 250 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
3.8 L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11788193
Brand: BD 212526
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Kan bruges som erstatningsreagens til BD™ Gram-farvesæt. BD™ Gram Crystal Violet bruges som den primære farvning i en 4-trins Gram-farvningsproces. Tilgængelig i 250 ml opløsningsflasker til direkte brug eller gallonbeholdere til bulkopbevaring.
Gram-farve-reagenser bruges til at farve mikroorganismer fra kulturer eller prøver ved hjælp af differential Gram-metoden.
  • Komplet farvesæt reducerer rod forbundet med Gram-farvningsprocedurer og inkluderer en kompakt bakke til opbevaring af 250 ml reagensflasker
  • Brudsikre flasker har drypfrie, rene hættetude, der gør det let at regulere flowet, og som hjælper med at forhindre pletter og spild
  • Farvekodede etiketter muliggør hurtig identifikation af reagenset
Ordreinfo
Fås i pakker med fire 250 ml flasker eller individuelle en-gallon flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Krystalviolet
Mængde 3,8 l
Certificeringer/compliance CE
Format Væske
Til brug med (applikation) Anvendes til at farve mikroorganismer fra kulturer eller prøver ved differential gram-metoden
Farve Lilla
Opbevaringskrav 15° til 30 °C
Emballagetype Bulk opbevaringsbeholder
Plet type Krystalviolet