Få mere at vide
Honeywell™ Driverhandsker af kornlæder
Artikelnummer. 12681063
Skift visning
Størrelse:
8
9
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12681063 11 Hver
11813490 8 10 par
11823490 9 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12681063 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 203019511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.05 DKK
    77.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.62 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Kalvelæder giver komfort og fleksibilitet. Den bevingede tommelfinger og forstærkede pegefinger gør handsken mere anatomisk for ekstra brugervenlighed.
  • Koshudslæder med korn
  • Elastisk ryg
  • Gunn cut
  • Vingetommelfinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI II Mellemliggende risici, 420-03 EF Grundstandarder, EN 388-03 Mekaniske farer, EC Kategori PPE 2, Kvalitetssikring ISO 9001/2000, EF Certifikatnummer N°0075/797/162/12/06/0358, EF attestationsnummer N°0075/797/162/12/06/0358
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-kategori: II Mellemliggende risici, i overensstemmelse med: EN 420-03 EF Grundstandarder og EN 388-16 Mekaniske farer
Klassifikation Fingerfærdighed: 5
Klip stil Gunn
Belægningsmateriale Læder
Farve Hvid
Hånd Specifikt
Materiale Kornet koshudslæder
Produkttype Førerhandsker
Størrelse 11
Stil Gunn
Til brug med (applikation) Generel håndtering i tørre miljøer
Handske manchet stil Åben
Inkluderer Elastisk håndled
Palm Type Læder
Mængde 10Pair/PK
Serie 2030195
Tear Rating 2
Tommelfinger stil Wing
Længde (metrisk) 25 cm