Få mere at vide
Honeywell™ Driverhandsker af kornlæder
Størrelse:
8
9
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
Beskrivelse
- Koskind kernelæder
- Elastisk ryg
- Gunn skar
- Vinge tommelfinger
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI II Mellemliggende risici, 420-03 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-03 Mekaniske farer, EC Kategori PPE 2, Kvalitetssikring ISO 9001 / 2000, EF-certifikatnummer N °0075/797/162/12/06/0358, EF-attestnummer N 0075/°797/162/12/06/0358 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE-kategori: II mellemliggende risici, i overensstemmelse med: EN 420-03 EEC Basic Standards og EN 388-16 Mechanical Hazards |
| Klip stil | Gunn |
| Belægningsmateriale | Læder |
| Farve | Hvid |
| Bedømmelse af skæremodstand | 1 |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Korn Kohud Læder |
| Produkttype | Førerhandsker |
| Størrelse | 9 |
| Vis mere |