Få mere at vide
3M™ Graffitifjerner 3000
Artikelnummer. 17297630 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17297630 5 l
17207640 0,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17297630 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100030783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4970.00 DKK
    4029.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 940.88 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Graffitifjerner 3000
  • Graffitifjerner til plastik, malede eller lakerede overflader - graffitifjerner er effektiv mod aerosol spraymaling, permanente tuscher, læbestift, farveblyant og emulsionsmaling
  • Opløsningsmidlets flydende form giver mulighed for hurtig gennemtrængning og hurtig nedbrydning af graffiti
  • Indeholder ikke NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), der anvendes i andre graffitifjernere, hvilket kan udgøre en væsentlig sundhedsrisiko
  • Har lidt lugt, hvilket øger brugerkomforten og effektiviteten – i modsætning til traditionelle kemikaliefjernere, der udsender kraftige lugte og skadelige dampe
  • Lav miljøbelastning, da produktet ikke indeholder aromatiske, alifatiske eller klorerede opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Graffitifjerner
Volumen (metrisk) 5 l