Få mere at vide
3M™ Graffitifjerner 3000
Artikelnummer. 17207640 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17207640 0,5 l
17297630 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17207640 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100030784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 DKK
    1198.89 DKK / 1 flasker
    Spare 306.11 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Graffitifjerner 3000
  • Graffitifjerner til plastik, malede eller lakerede overflader - graffitifjerner er effektiv mod aerosol spraymaling, permanente tuscher, læbestift, farveblyant og emulsionsmaling
  • Opløsningsmidlets flydende form giver mulighed for hurtig gennemtrængning og hurtig nedbrydning af graffiti
  • Indeholder ikke NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), der anvendes i andre graffitifjernere, hvilket kan udgøre en væsentlig sundhedsrisiko
  • Har lidt lugt, hvilket øger brugerkomforten og effektiviteten – i modsætning til traditionelle kemikaliefjernere, der udsender kraftige lugte og skadelige dampe
  • Lav miljøbelastning, da produktet ikke indeholder aromatiske, alifatiske eller klorerede opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Graffitifjerner
Volumen (metrisk) 0,5 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.