Få mere at vide
3M™ Graffitifjerner 3000
Artikelnummer. p-7213704
Volumen (metrisk):
500 ml
5 l
Artikelnummer. 17179340
Brand: 3M™ 7100030785
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Formuleret til hurtigt og effektivt at fjerne graffiti fra murværk og betonoverflader. Effektiv på en lang række graffiti-stoffer, herunder aerosolspraymaling, permanente tuscher, farveblyanter og emulsionsmaling.
  • Graffitifjerner til plastik, malede eller lakerede overflader
  • Effektiv mod aerosol spraymaling, permanente tuscher, læbestift, farveblyant og emulsionsmaling
  • Opløsningsmidlets ’flydende form giver mulighed for hurtig gennemtrængning og hurtig nedbrydning af graffiti
  • Indeholder ikke NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), der anvendes i andre graffitifjernere, hvilket kan udgøre en væsentlig sundhedsrisiko
  • Har minimal lugt for at forbedre brugerkomforten og effektiviteten i modsætning til traditionelle kemiske fjernere, der udsender kraftige lugte og skadelige dampe
  • Lav miljøbelastning, da produktet ikke indeholder aromatiske, alifatiske eller klorerede opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Graffitifjerner
Volumen (metrisk) 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3M Graffiti Remover 3000 (New formulation)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Fatty acids, C16-18,Ethyl 3-ethoxypropionate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate
  • UNKNOWN ACUTE-4% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 10% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.