Få mere at vide
3M™ Graffitifjerner 1500
Artikelnummer. 17169340
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17169340 5 l
17159340 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17169340 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000082045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7025.00 DKK
    4424.26 DKK / Pakke med 4
    Spare 2600.74 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
En sikker og enkel måde at fjerne uskøn graffiti fra plastik, malede eller lakerede overflader.
  • Graffitifjerner til plastik, malede eller lakerede overflader
  • Effektiv mod aerosol spraymaling, permanente tuscher, læbestift, farveblyant og emulsionsmaling
  • Opløsningsmidlets ’flydende form giver mulighed for hurtig gennemtrængning og hurtig nedbrydning af graffiti
  • Indeholder ikke NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), der anvendes i andre graffitifjernere, hvilket kan udgøre en væsentlig sundhedsrisiko
  • Har minimal lugt, hvilket øger brugerkomforten og effektiviteten i modsætning til traditionelle kemiske fjernere, der udsender kraftige lugte og skadelige dampe
  • Lav miljøbelastning, da produktet ikke indeholder aromatiske, alifatiske eller klorerede opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Graffitifjerner
Form Væske
Til brug med (applikation) Fjernelse af graffiti
Til brug med (udstyr) Plast, malede eller lakerede overflader
Volumen (metrisk) 5 l