Få mere at vide
3M™ Graffitifjerner 1500
Descrizione
- Graffitifjerner til plastik, malede eller lakerede overflader
- Effektiv mod aerosol spraymaling, permanente tuscher, læbestift, farveblyant og emulsionsmaling
- Opløsningsmidlets ’flydende form giver mulighed for hurtig gennemtrængning og hurtig nedbrydning af graffiti
- Indeholder ikke NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), der anvendes i andre graffitifjernere, hvilket kan udgøre en væsentlig sundhedsrisiko
- Har minimal lugt, hvilket øger brugerkomforten og effektiviteten i modsætning til traditionelle kemiske fjernere, der udsender kraftige lugte og skadelige dampe
- Lav miljøbelastning, da produktet ikke indeholder aromatiske, alifatiske eller klorerede opløsningsmidler
Specifica
Specifica
| Produkttype | Graffitifjerner |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse af graffiti |
| Til brug med (udstyr) | Plast, malede eller lakerede overflader |
| Volumen (metrisk) | 500 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3M Graffiti Remover 1500
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, benzyl alcohol, (2-Methoxymethylethoxy)propanol, Fatty acids, C16-18, 3-b
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?