Få mere at vide
Kartell™ Firkantede flasker
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 50
Beskrivelse
Pladsbesparende flasker, ideelle til langtidsopbevaring af faste eller flydende prøver, selv med medium-høj viskositet, pastaagtige eller granulære materialer. Nem greb hætter kan tilsluttes for sikkerhed. Nøjagtig graduering og semi-transparente vægge giver en klar og præcis læsning af indholdet.
- Omtrentlige inddelinger tillader reproducerbar fyldning uden brug af cylindre/bæger
- Nem greb hætter kan tilsluttes for sikkerhed
- Velegnet til fødevarer iht
- EF-forordning 1935/2004
- EF-forordning 10/2011
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 34.5mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 60 x 57 x 110mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Gradueringer | 50mL |
| Certificeringer/compliance | EF-forordning 1935/2004, EF-forordning 10/2011 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Nemt greb |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |