Få mere at vide
Kartell SpA Graduated Wash Bottle
Artikelnummer. 10676133
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Farve:
Red
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve unitSize
10676133 250 mL Red Pakke med 10
10062922 250 mL Yellow Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676133 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0163710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wide mouth wash bottles, graduated
Wide mouth for easy, safe filling. Color coded caps for easy identification. Graduated. Ingenious cap designed to avoid involuntary dripping due to pressure build up in bottle - where toxic or radioactive material is being used
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8.45 oz.
Farve Red
Materiale Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet Yes
Mund Wide, Threaded
Form Round
Egnet til formålet Certified Quality
Produkttype Wide Mouth Wash Bottle
Kemisk etiket Blank
Autoklaverbar Not Autoclavable