Description
- Materiale: Lavdensitetspolyethylen (LDPE)
- Emballage: Globe Scientifics ikke-sterile transferpipetter er pakket i en unik dispenserboks. Denne praktiske boks er lille og kompakt og ideel til brug ved bordplader. Det hængslede frontpanel kan åbnes for hurtig adgang til pipetterne og kan lukkes, når det ikke er i brug, for at holde indholdet rent.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bulb Draw (metrisk) | 3.4 mL |
| Kalibreret | Nej |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Dråber/ml | 24 |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 1 mL |
| Længde (engelsk) | 5,7 tommer |
| Emballagetype | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Show More |