Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Graderede reagensglas med NS-led
Beskrivelse
- Med NS fatning
- Inkluderer PE-prop
- Med vægt i højkontrast emalje
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Længde (metrisk) | 165 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 |
| Uddannet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Lukketype | Prop |
| Produkttype | Gradueret reagensglas |