Beskrivelse
- Fremstillet af fødevaregodkendt, FDA og EC-kompatibel polypropylen
- Fås sterilt og ikke-sterilt
- Bredt udvalg af størrelser
- 100% fremstillet og pakket i et renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Skala | Støbt vægt |
| Stil | Lav Form |