Få mere at vide
Sampling Systems™ Uddannet SteriWare bægerglas
Artikelnummer. 17982052 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17982052
Brand: Sampling Systems™ 8008P25S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne serie af graduerede bægerglas er afgørende i produktionen af lægemidler, kemikalier og kosmetik. Disse bægre er individuelt pakket for at forhindre krydskontaminering og har også en hældetud for at sikre bekvem håndtering af væsker.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt, FDA og EC-kompatibel polypropylen
  • Fås sterilt og ikke-sterilt
  • Bredt udvalg af størrelser
  • 100% fremstillet og pakket i et renrum
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance FDA
Skala Støbt vægt
Stil Lav Form