Få mere at vide
Sampling Systems™ Uddannet SteriWare bægerglas
Artikelnummer. 17962052 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet
17962052 25 mL Ikke steril
17982052 25 mL Steril
17922062 50 mL Ikke steril
17912062 50 mL Steril
17932052 100 mL Ikke steril
17972052 100 mL Steril
17902062 250 mL Ikke steril
17992052 250 mL Steril
17992112 2 L Ikke steril
17869965 2 L Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17962052 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8008P25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne serie af graduerede bægerglas er afgørende i produktionen af lægemidler, kemikalier og kosmetik. Disse bægre er individuelt pakket for at forhindre krydskontaminering og har også en hældetud for at sikre bekvem håndtering af væsker.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt, FDA og EC-kompatibel polypropylen
  • Fås sterilt og ikke-sterilt
  • Bredt udvalg af størrelser
  • 100% fremstillet og pakket i et renrum
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance FDA
Skala Støbt vægt
Stil Lav Form