Få mere at vide
Vitlab™ Graduerede stablekande
Beskrivelse
- Fås i fire forskellige farver
- Med stabilt håndtag og letlæselig, trykt skala på begge sider
- Rengør ikke højere end 60° C anbefales
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 125 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Graduation Range | 10 mL |
| Højde (metrisk) | 167 mm |
| Mængde | 12 Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?