Få mere at vide
Vitlab™ Graduerede stablekande
Beskrivelse
- Fås i fire forskellige farver
- Med stabilt håndtag og letlæselig, trykt skala på begge sider
- Rengør ikke højere end 60° C anbefales
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 100 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Graduation Range | 10 mL |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Mængde | 12 Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |