Få mere at vide
Thermo Scientific™ Graduerede Safelock mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 12398202 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Maks. RCF:
24.000 x g
25.000 x g
30.000 x g
Emballage:
100 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/Cs.
1000/pakke i 10 poser med 100 stk.
50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/æsker
500 rør/pose, 5 poser/Cs.
500 rør/pose, 5 poser/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Kapacitet (metrisk) Maks. RCF Emballage Pakningsstørrelse
12398202 Steril 1,5 ml 24.000 x g 50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/æsker Pakke med 500
11838332 Steril 0,6 ml 30.000 x g 500 rør/pose, 5 poser/Cs. Pakke med 500
12388202 Steril 0,6 ml 30.000 x g 100 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/Cs. Pakke med 1000
11910937 Steril 1,5 ml 24.000 x g 500 rør/pose, 5 poser/Cs. Pakke med 500
11920937 Ikke steril 2 ml 25.000 x g 500 rør/pose, 5 poser/æsker Pakke med 500
10021782 Ikke steril 0,6 ml 30.000 x g 1000/pakke i 10 poser med 100 stk. Pakke med 1000
11599914 Ikke steril 1,5 ml 24.000 x g 50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/æsker Pakke med 500
10656833 Ikke steril 2 ml 25.000 x g 50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/æsker Pakke med 500
11509924 Steril 2 ml 25.000 x g 50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/æsker Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12398202 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 DKK
    183.55 DKK / Pakke med 500
    Spare 43.45 DKK
    19% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bekræft nemt, at dit mikrocentrifugerør er låst for overlegen sikkerhed under centrifugering.
Find sikkerheden ved et rør med skruelåg med brugervenligheden af et rør med snaphætte med Thermo Scientific™ Graduerede Safelock mikrocentrifugerør. Disse rør giver overlegen sikkerhed under centrifugering. Placer blot den hængslede låsekugle i rillen for at forhindre utilsigtet åbning af hætten, undgå fordampning og sikre prøvens integritet.
Safelock lågdesign
  • Enkel enhåndsbetjening lukker den hængslede hætte og skubber låsekuglen på plads for at beskytte værdifulde prøver
  • Hængslet låsekugle reducerer belastningen på tommelfingeren
  • Glat låseoverflade reducerer muligheden for i stykker eller i stykker handsker
  • Gradueringsmærker på reagensglasset til mikrocentrifuge giver mulighed for effektiv prøvereference
Højeste kvalitet
  • Disse mikrocentrifugerør er fremstillet af ny polypropylen og sikrer prøveintegritet og sikkerhed under kogning, frysning, inkubation og centrifugering
  • Enestående stabil ydeevne under stress fra centrifugering, hvilket forhindrer rørbrud
  • Sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP , biobyrde og endotoksiner
  • Ikke-sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
Emballage Valgmuligheder
  • En række forskellige emballagemuligheder er tilgængelige for at hjælpe med kontamineringskontrol i laboratoriet
  • Til strenge sterilitetskrav er individuelt indpakkede sterile rør tilgængelige
Anbefalet til:
Daglig og streng laboratoriebrug inklusive centrifugering, kogning, inkubation, frysning eller prøveopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hæmmere, endotoksin og DNA.
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Emballage 50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/æsker
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Maks. RCF 24.000 x g