Få mere at vide
Thermo Scientific™ Graduerede Safelock mikrocentrifugerør
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Beskrivelse
Find sikkerheden ved et rør med skruelåg med brugervenligheden af et rør med snaphætte med Thermo Scientific™ Graduerede Safelock mikrocentrifugerør. Disse rør giver overlegen sikkerhed under centrifugering. Placer blot den hængslede låsekugle i rillen for at forhindre utilsigtet åbning af hætten, undgå fordampning og sikre prøvens integritet.
Safelock lågdesign
- Enkel enhåndsbetjening lukker den hængslede hætte og skubber låsekuglen på plads for at beskytte værdifulde prøver
- Hængslet låsekugle reducerer belastningen på tommelfingeren
- Glat låseoverflade reducerer muligheden for i stykker eller i stykker handsker
- Gradueringsmærker på reagensglasset til mikrocentrifuge giver mulighed for effektiv prøvereference
Højeste kvalitet
- Fremstillet af ny polypropylen sikrer disse mikrocentrifugerør prøveintegritet og sikkerhed under kogning, frysning, inkubation og centrifugering
- Enestående stabil ydeevne under stress fra centrifugering, hvilket forhindrer rørbrud
- Sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP , biobyrde og endotoksiner
- Ikke-sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
Emballage Valgmuligheder
- En række forskellige emballagemuligheder er tilgængelige for at hjælpe med kontamineringskontrol i laboratoriet
- Til strenge sterilitetskrav er individuelt indpakkede sterile rør tilgængelige
Anbefalet til:
Daglig og streng laboratoriebrug inklusive centrifugering, kogning, inkubation, frysning eller prøveopbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hæmmere, endotoksin og DNA. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,6 ml |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 100 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Maks. RCF | 30.000 x g |