Få mere at vide
Kartell SpA Graduerede Runde Krukker
Artikelnummer. 10564851
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10564851 3 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10564851 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0115900
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Målekander, kortform
Autoklavabel, meget gennemsigtig, især når den fyldes med væsker. Permanent formede dimissioner. Fremragende kemisk resistens. Ingen drypudstød. Tommelfingergreb på håndtaget.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 L
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 101,44 oz.
Form Rund Jugde
Engangs Genanvendelig
Produkttype Gradueret måledunk