Få mere at vide
Buerkle™ Gradueret polypropylencylinder med prægede gradueringer
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Beskrivelse
- Modstår temperaturer op til 135 °C (275 °F)
- Autoklaverbar
- Individuelt pakket
- Polypropylen plast
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | Kategori B DIN 12681/ISO 6706 |
| Skala | Præget |
| Diameter (metrisk) | 44 mm |
| Inkluderer | Præget graduering |
| Mængde | 6/Pk. |
| Gradueringer | 2 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Vis mere |